Learn More
Fisherbrand™ Válvula directa estándar de PTFE, accesorios en bayoneta
Código de producto. 11749337 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4,5 mm
6 mm
6,8 mm
8 mm
10 mm
11 mm
Descripción:
Tamaño del calibre: 2 mm
Tamaño del calibre: 3 mm
Tamaño del calibre: 4 mm
Tamaño del calibre: 5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Descripción unitSize
11749337 10 mm Tamaño del calibre: 4 mm cada uno
10120192 6 mm Tamaño del calibre: 2 mm cada uno
10170282 4,5 mm Tamaño del calibre: 2 mm cada uno
11739337 6,8 mm Tamaño del calibre: 3 mm cada uno
11759337 11 mm Tamaño del calibre: 5 mm cada uno
10291992 8 mm Tamaño del calibre: 3 mm cada uno
6 options
Código de producto. 11749337
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza con tubos rígidos y semirrígidos. La válvula directa estándar de PTFE incluye accesorios en bayoneta.
  • Válvula de tapón
  • Para uso con tubos rígidos y semirrígidos: vidrio, FEP o PTFE
  • Sistema de conectores mejorado
  • Todas las partes mojadas
  • Presión máxima de 1 bar a 100 °C y 5 mm Hg
  • Todas las piezas de contacto son PTFE
  • Las válvulas pueden esterilizarse a 135 °C
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Descripción Tamaño del calibre: 4 mm
Diámetro (métrico) 10 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PTFE
Longitud global (métrico) 59 mm
Para utilizar con Conectores de PTFE
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (métrico) 27 mm
Altura (métrico) 20 mm
Color Blanco/azul
Presión máxima 1 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 280 °C
Tipo de producto Válvula con bayoneta de paso recto de PTFE