Especificaciones
| Descripción | Tapón de PTFE Fisherbrand™, liberación automática, longitud completa tipo A |
| Para utilizar con (equipo) | Juntas de vidrio esmerilado cónico estándar |
| Altura (métrico) | 65 mm |
| Cantidad | 1 |
| Junta cónica estándar | 24/40 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |