Learn More
BRAND™ PTFE Stirring Rod
Código de producto. 10370091 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10370091 250 mm cada uno
10185390 200 mm cada uno
10657661 300 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10370091
Marca: BRAND™ 136220
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PTFE construction. Stirring rod includes spatulas at each end.
  • Construcción PTFE
  • Con extremos en forma de espátula
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Acaba en forma de espátula
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Material PTFE (politetrafluoroetileno)
Cantidad 1