missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Ejes de agitador de PTFE con dos palas

Código de producto. 10543632
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10543632 600 mm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10543632

Marca: Bohlender™ C38008

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Para utilizar con (aplicación) El producto es aspirado en forma ascendente, buen flujo axial con baja fuerza de corte local.
Incluye Con dos palas
Longitud (métrico) 600 mm
Cantidad 1 Unidad
Tipo Eje de agitador
Material PTFE
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.