Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador de PTFE con hoja
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Flujo tangencial con poca turbulencia, agitación suave |
| Incluye | con hoja |
| Longitud (métrico) | 800 mm |
| Cantidad | 1 Unidad |
| Tipo | Eje de agitador |
| Material | PTFE |