Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo extraíble
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 mm
25 mm
38 mm
42 mm
51 mm
75 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
10 mm
12 mm
Altura (métrico):
8 mm
10 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 42 x 10 x 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Altura (métrico) | 10 mm |
| Incluye | Junta de PTFE |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Mostrar más |