Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo extraíble
Código de producto. 16255751 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 mm
25 mm
38 mm
42 mm
51 mm
75 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
10 mm
12 mm
Altura (métrico):
8 mm
10 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 16255751
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agite el contenido dentro de los matraces y otros recipientes para mezclar completamente. Las barras de agitación de PTFE con anillo extraíble Fisherbrand™ están disponibles en varios tamaños para adaptarse a trabajos de mezcla pequeños y grandes.
  • Fabricadas con PTFE con núcleo magnético Alnico V
  • Anillo pivotante extraíble
  • Esterilizable en autoclave
  • Revestimiento de PTFE
  • Incluye un certificado de conformidad y un certificado de análisis
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 38 x 8 x 8 mm
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Altura (métrico) 8 mm
Incluye Junta de PTFE
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 38 mm
Cantidad Paquete de 2
Forma Cilíndrico