Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo pivotante
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
8mm
12mm
13 mm
15 mm
20mm
25mm
25 mm
30mm
35mm
40mm
45mm
50 mm
60mm
70 mm
75 mm
Diámetro (métrico):
3mm
4,5 mm
6mm
8mm
8 mm
10mm
10 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
Proporciona acción de agitación estable.Las barras de agitación de PTFE con anillo pivotante FisherbrandTM son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE; cilíndrico con anillo de pivote |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Diámetro (métrico) | 6mm |
| Longitud (métrico) | 12mm |
| Forma | Cilíndrico, Anillo de pivote |