Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación de PTFE con anillo pivotante
Código de producto. 11597802 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
8mm
12mm
13 mm
15 mm
20mm
25mm
25 mm
30mm
35mm
40mm
45mm
50 mm
60mm
70 mm
75 mm
Diámetro (métrico):
3mm
4,5 mm
6mm
8mm
8 mm
10mm
10 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 11597802
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona una acción de agitación estable. Las barras de agitación de PTFE Fisherbrand™ con anillo de pivote son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
Proporciona acción de agitación estable.Las barras de agitación de PTFE con anillo pivotante FisherbrandTM son ideales para superficies y formas de fondo irregular o inusual.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE; cilíndrico con anillo de pivote
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación
Diámetro (métrico) 6mm
Longitud (métrico) 20mm
Forma Cilíndrico, Anillo de pivote