Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación de PTFE con anillo extraíble
Código de producto. 12606326 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
32 x 8 x 8 mm
102 x 16 x 16 mm
127 x 16 x 16 mm
150 x 19 x 19 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 12606326
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona acción de agitación estable. Las barras de agitación de PTFE Fisherbrand™ con anillo extraíble son esterilizables en autoclave e incluyen un anillo de pivote.
  • Inerte y a prueba de fugas
  • Moldeado isoestáticamente en PTFE puro, aprobado por la FDA
  • Pulido de forma individual para mantenerse limpio durante más tiempo
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 32 x 8 x 8 mm
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Altura (métrico) 8 mm
Incluye Junta de PTFE
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 32 mm
Cantidad Paquete de 2
Forma Cilíndrico