Descripción
- Fabricado en PTFE
- Spinbar de 10cm que incluye un anillo de pivote
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Spinbar de 2,5 cm de PTFE |
| Longitud (métrico) | 2,5 cm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |