Learn More
OHAUS™ Spinbar de PTFE
Código de producto. 15792559 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
2,5 cm
3,8 cm
7 cm
10 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15792559 2,5 cm cada uno
15702569 3,8 cm cada uno
15712569 7 cm cada uno
15722569 10 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15792559 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30400147
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Barra de agitación de PTFE OHAUS™ para volúmenes de agitación en recipientes como viales y tubos.
  • Fabricado en PTFE
  • Spinbar de 10cm que incluye un anillo de pivote
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Spinbar de 2,5 cm de PTFE
Longitud (métrico) 2,5 cm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)