Learn More
OHAUS™ Spinbar de PTFE
Código de producto. 15722569 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
2,5 cm
3,8 cm
7 cm
10 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15722569 10 cm cada uno
15792559 2,5 cm cada uno
15702569 3,8 cm cada uno
15712569 7 cm cada uno
4 options
Código de producto. 15722569
Marca: OHAUS™ 30400150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Barra de agitación de PTFE OHAUS™ para volúmenes de agitación en recipientes como viales y tubos.
  • Fabricado en PTFE
  • Spinbar de 10cm que incluye un anillo de pivote
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Spinbar de 10 cm con anillo de pivote de PTFE
Incluye Anillo de pivote
Longitud (métrico) 10 cm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)