Learn More
OHAUS™ Spinbar de PTFE
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
2,5 cm
3,8 cm
7 cm
10 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricado en PTFE
- Spinbar de 10cm que incluye un anillo de pivote
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Spinbar de 7 cm de PTFE |
| Longitud (métrico) | 7 cm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo | Spinbar |