Learn More
Fisherbrand™ Espátulas de PTFE
Código de producto. 16256051 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
120 x 12 mm
150 x 18 mm
210 x 25 mm
240 x 30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
16256051 210 x 25 mm cada uno
16246051 150 x 18 mm cada uno
15669850 120 x 12 mm cada uno
15689850 240 x 30 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16256051
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las espátulas de PTFE de Fisherbrand™ tienen un grosor de 5 mm
  • Resistencia química total
  • Alta pureza
  • Intervalo de temperatura de -200 °C a +280 °C.
  • No contaminante
  • Fácil de limpiar.
  • 5 mm de grosor
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Descripción Espátulas de PTFE de Fisherbrand™
Anchura (métrico) 25 mm
Dimensiones (L x An) 210 x 25 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud (métrico) 210 mm