Learn More
Cytiva™ Tamiz de PTFE
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para dispositivos de filtración de presión de membrana de las series MD142/5 y MD142/6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Product Type: Sieve Support
- Model: MD142/2/03
- Material: PTFE
- For Use with (Equipment): MD142 Series Pressure Filtration Manifolds (MD142/5 and MD142/6)
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (equipo) | Para dispositivos de filtración de presión de membrana de las series MD142/5 y MD142/6 |
| Material | PTFE |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | MD142/2/03 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Sieve Support |