Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hojas de PTFE
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Amplio rango de temperaturas de trabajo con límite superior de 290 °C
- Permanece rígido si se calienta por encima del punto de fusión nocional de 327 °C
- No se funde ni se deforma si se sobrecalienta hasta 400 °C
- Antiadherente con claridad opaca
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE |
| Grosor (métrico) | 0,81 mm |
| Tipo | Hoja de filtro |