Learn More
Glindemann™ Anillos de sellado de PTFE para juntas cónicas (instrumental de vidrio de laboratorio)
Código de producto. 10257790
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Tamaño:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 45
NS 7
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
10257790 NS 34 paquete de 50
10125930 NS 7 paquete de 50
10268410 NS 10 paquete de 50
10228460 NS 12 paquete de 50
10636521 NS 14 paquete de 50
10782131 NS 19 paquete de 50
10646521 NS 24 paquete de 50
10390001 NS 29 paquete de 50
10686901 NS 45 paquete de 50
9 options
Código de producto. 10257790
Marca: Glindemann™ K34
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Para el sellado sin grasa de tapones y juntas esmeriladas, herméticos y muy limpios. La alternativa al anillo esmerilado, al manguito de anillo de agarre y al tapón de PTFE.
  • Tasa de fuga de aire de <10-8 a 10-6 mbar l/s (alto vacío, sobrepresión).
  • Tasa de fuga de disolvente en recipientes de <0,1 a 0,03 mg/d.
  • Resistente a temperaturas de -200 a 300 °C.
  • El anillo elástico (0,07 mm de grosor) se adhiere a la junta esmerilada sin ranura, se puede reutilizar y se adapta a las abrazaderas de la junta esmerilada.
  • Se pueden solicitar otros tamaños.
Spezifikation
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño NS 34
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.