Learn More
BRAND™ PTFE Seal
Código de producto. 10109950 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 y 200 μl
20 y 25 μl
50 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10109950 20 y 25 μl paquete de 3
10568331 100 y 200 μl paquete de 3
10169990 50 μl paquete de 3
3 options
Código de producto. 10109950
Marca: BRAND™ 701920
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with the Transferpettor™ line, specially designed to handle viscous, foaming liquids and high vapor pressure.
  • Se suministra con marcado DE-M.
  • Se suministra con bloque de montaje
  • Se suministra en un paquete de 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad
Material PTFE
Volumen (métrico) 20 y 25 μl
Para utilizar con (equipo) Para Transferpettor™ 20, capacidad de 25 μl
Incluye Bloque de montaje
Cantidad 3/paq.