Learn More
Cole-Parmer™ Juntas de pantalla de PTFE
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
1,27 cm
2,54 cm
3,81 cm
5,08 cm
Tamaño de malla:
4
10
20
40
100
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con prefiltro antes de los filtros de membrana críticos
- Generan turbulencia para una mayor masa o transferencia de calor
- Purifica en aplicaciones de cromatografía
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de malla | 10 |
| Diámetro exterior (métrico) | 3,81 cm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo | Junta de PTFE |