Learn More
Cole-Parmer™ Juntas de pantalla de PTFE
Código de producto. 16679285
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
1,27 cm
2,54 cm
3,81 cm
5,08 cm
Tamaño de malla:
4
10
20
40
100
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16679285
Marca: Cole-Parmer™ 3053848
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja su bomba, válvulas y otros componentes en la línea de fluido
  • Con prefiltro antes de los filtros de membrana críticos
  • Generan turbulencia para una mayor masa o transferencia de calor
  • Purifica en aplicaciones de cromatografía
Especificaciones
Tamaño de malla 40
Diámetro exterior (métrico) 5,08 cm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Junta de PTFE