Learn More
RETSCH Rasqueta de PTFE
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
:
Para usar con el triturador de mortero RM 200
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Raspador |
| Para utilizar con (aplicación) | Para molienda criogénica |
| Para utilizar con (equipo) | Para la trituradora de mortero RM 200 |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |