Descripción
- Fabricadas en PTFE virgen
- Cumple con los requisitos de la FDA y cumple con USP clase VI
- Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- GMP correcto
- Disponible en dos capacidades, 100 y 500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | FDA, Clase VI de la USP |
| Tipo de producto | Pala |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones GMP |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Material | PTFE virgen |
| Longitud (métrico) | 255 mm |