Learn More
Sampling Systems™ Cucharas de PTFE
Código de producto. 15819631 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15819631 100 ml cada uno
15829631 500 ml cada uno
2 options
Código de producto. 15819631
Marca: Sampling Systems™ A333100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas Cucharas de PTFE no tienen grietas y proporcionan una excelente resistencia química para sus necesidades de muestreo.
  • Fabricadas en PTFE virgen
  • Cumple con los requisitos de la FDA y cumple con USP clase VI
  • Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
  • GMP correcto
  • Disponible en dos capacidades, 100 y 500 ml
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Color Blanco
Certificaciones/conformidad FDA, Clase VI de la USP
Tipo de producto Pala
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones GMP
Anchura (métrico) 60 mm
Material PTFE virgen
Longitud (métrico) 195 mm