Learn More
Fisherbrand™ Cucharas
Código de producto. 11792484 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
140 x 30 x 20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11792484 140 x 30 x 20 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11792484
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Totalmente químicamente inertes y perfectamente suaves. Las cucharas Fisherbrand™ están moldeadas en plástico PTFE.
  • Longitud de la aguja de 140 mm
  • Con paredes gruesas para una mayor durabilidad
Información de órdenes
LengthMetric
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Tipo de producto Pala
Para utilizar con (aplicación) Adición de polvos a recipientes o recipientes
Anchura (métrico) 30 mm
Dimensiones (L x An) 140 x 30 x 20 mm
Longitud del mango (métrico) 60 mm
Temperatura máx. (métrico) De -200 °C a +280 °C
Material PTFE
Longitud (métrico) 140 mm