Descripción
- Partes de contacto medio: PTFE blanco puro
- Completamente inerte contra todas las sustancias (con la excepción del fluoruro elemental)
- La varilla se estabiliza con un núcleo de acero que es Completamente encapsulado en PTFE
- La varilla de 60 cm de largo se puede ampliar a 120 cm agregando otro componente
- La cuchara PTFE con 10 ml tiene una varilla fuerte con una longitud de 155 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Color | Blanco puro |
| Tipo de producto | Cuchara medidora |
| Longitud del mango (métrico) | 600 mm |
| Material | PTFE |