Learn More
Fisherbrand™ PTFE Round Bottom Flask
Código de producto. 16206051 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Junta de toma:
19/38
24/40
29/42
Diámetro exterior (métrico):
32 mm
42 mm
52 mm
64 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma Diámetro exterior (métrico) unitSize
16206051 25 ml 24/40 42 mm cada uno
16296041 10 ml 19/38 32 mm cada uno
16216051 50 ml 24/40 52 mm cada uno
16226051 50 ml 29/42 52 mm cada uno
16236051 100 ml 29/42 64 mm cada uno
5 options
Código de producto. 16206051
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fisherbrand™ PTFE Round Bottom Flasks have a smooth internal finish, are inert and usable to 280°C. Tapers match standard ground glass joints and are without sealing rings.
  • Resistencia química total
  • Alta pureza
  • Intervalo de temperatura de -200 °C a +280 °C.
  • No contaminante
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Descripción Matraz de fondo redondo de PTFE de Fisherbrand™, 25 ml
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (equipo) Juntas de vidrio esmerilado cónico estándar
Junta de toma 24/40
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +280 °C
Diámetro exterior (métrico) 42 mm