Learn More
Fisherbrand™ Conectores en ángulo recto
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Material | PTFE |
| Longitud global (métrico) | 34 mm |
| Para utilizar con | Tubos flexibles de PTFE, Viton, caucho de silicona o materiales similares |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Anchura (métrico) | 33,5 mm |
| Altura (métrico) | 16 mm |
| Mostrar más |