Especificaciones
| Descripción | Conector en ángulo recto de PTFE Fisherbrand™, 8 mm × 3 mm (diámetro del brazo × diámetro del orificio) |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Material | PTFE |
| Para utilizar con | Politetrafluoroetileno (PTFE), VITON, Tubos de caucho de silicona |
| Tamaño de puerto | 3 mm |