Learn More
Poulten Graf™ Dispensador básico de cerámica/teflón/fibra de vidrio/polipropileno (PP)/PTFE Fortuna Optifix
Código de producto. 10768751
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (métrico):
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 ml
De 10 a 50 ml
De 100 a 500 ml
De 2 a 10 ml
De 20 a 100 ml
De 40 a 200 ml
De 6 a 30 ml
De 60 a 300 ml
missing translation for 'unitSize'
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) unitSize
10768751 De 10 a 50 ml cada uno
10364591 De 0,4 a 2 ml cada uno
10339800 De 100 a 500 ml cada uno
10518151 De 2 a 10 ml cada uno
10068790 De 1 a 5 ml cada uno
10577951 De 20 a 100 ml cada uno
10633971 De 40 a 200 ml cada uno
10008830 De 6 a 30 ml cada uno
10798941 De 60 a 300 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Product Code. 10768751 missing translation for 'mfr' Poulten Graf™ missing translation for 'supplierNo' 101 08048
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Para la dosificación de los productos químicos, ácidos y líquidos cristalizantes más comunes (no aptos para disolventes). Los dispensadores básicos de PTFE/PP/fibra de vidrio/teflón/cerámica Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación y un pistón fabricado con vidrio.
Para la dosificación de los productos químicos, ácidos y líquidos cristalizantes más comunes (no aptos para disolventes).Los dispensadores básicos de PTFE/PP/fibra de vidrio/teflón/cerámica Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación y un pistón fabricado con vidrio.
  • Fabricado de acuerdo con DIN EN ISO 9001:2008 con materiales de muy buena calidad
  • Con un pistón dispensador de PTFE sólido recubierto de vidrio
  • Cilindro recubierto de plástico como protección contra roturas
  • Con certificado, numerado individualmente
  • Tapón ergonómico de PP con sistema de ajuste de volumen para proteger los dedos
  • La graduación en la escala está hecha a láser y es fácil leer
  • Ajuste de volumen rápido y sencillo con ajuste preciso adicional
Specifications
Tipo de producto Dispensador analógico básico para parte superior de frasco
Color Transparente
Canales 1
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Polipropileno, Fibra de vidrio, Teflón, Cerámica
Volumen (métrico) De 10 a 50 ml
Para utilizar con (aplicación) Para la dispensación de soluciones acuosas, ácidos y líquidos de cristalización
Cantidad Unidad