Learn More
BRAND™ Llave de paso de calibre en T de PTFE / polipropileno
Código de producto. p-8010382 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Se adapta al D.I. de tubos:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Se adapta al D.I. de tubos unitSize
10421253 4 mm cada uno
10788621 6 mm cada uno
10079930 7 mm cada uno
10186411 9 mm 1 PCS
10692432 3 mm cada uno
5 options
Código de producto. 10421253
Marca: BRAND™ 88655
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construcción de PTFE con palanca de válvula de polipropileno. Proporciona una excelente resistencia química. Incluye boquillas de manguera integradas.
  • Construcción PTFE
  • Válvula de polipropileno
  • Con boquilla de manguera integrada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibre de tapón 2 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Se adapta al D.I. de tubos 4 mm
Incluye Boquilla de manguera integrada
Plug Material Polipropileno