Learn More
BRAND™ Llaves de paso de calibre recto de PTFE
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Se adapta al D.I. de tubos:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Construcción PTFE
- Válvula de polipropileno
- Con boquilla de manguera unidireccional integrada
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 4 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Se adapta al D.I. de tubos | 7 mm |
| Incluye | Boquilla de manguera integrada |
| Plug Material | Polipropileno |