Descripción
- Construcción PTFE
- Válvula de polipropileno
- Con boquilla de manguera unidireccional integrada
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 3 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Se adapta al D.I. de tubos | 6 mm |
| Incluye | Boquilla de manguera integrada |
| Plug Material | Polipropileno |