Learn More
VITLAB™ Barra de agitación magnética poligonal de PTFE
Código de producto. 16533602
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4,5mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
16533602 70 mm 10 mm paquete de 10
16513602 10 mm 3 mm paquete de 10
10264171 10 mm 6 mm paquete de 10
10375661 12 mm 4,5mm paquete de 10
10674602 15 mm 6 mm paquete de 10
10375711 25 mm 6 mm paquete de 10
10789421 30 mm 6 mm paquete de 10
10204271 40 mm 8 mm paquete de 10
10224221 20 mm 7 mm paquete de 10
16583592 5 mm 2 mm paquete de 10
10480343 60 mm 7 mm paquete de 10
16543602 80 mm 10 mm paquete de 10
16503602 8 mm 3 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 16533602 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 302497
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice una larga durabilidad y evite la desmagnetización de las barras de agitación magnéticas poligonales de PTFE Vitlab™ con un almacenamiento adecuado y no dejándolas caer sobre superficies duras (por ejemplo, acero).
  • Núcleo de AlNiCo V de imán permanente
  • La forma en ángulo da lugar a una turbulencia significativa
  • Consigue una mezcla eficaz, incluso a bajas velocidades de centrifugado
  • FTE
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para preparación, separación y concentración
Incluye Núcleo de AlNiCo V de imán permanente
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 70 mm
Material PTFE (politetrafluoroetileno)
Cantidad 5/Paq.
Forma Poligonal