Learn More
VITLAB™ Barra de agitación magnética poligonal de PTFE
Descripción
- Núcleo de AlNiCo V de imán permanente
- La forma en ángulo da lugar a una turbulencia significativa
- Consigue una mezcla eficaz, incluso a bajas velocidades de centrifugado
- FTE
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para preparación, separación y concentración |
| Incluye | Núcleo de AlNiCo V de imán permanente |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 30 mm |
| Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Forma | Poligonal |