Learn More
VITLAB™ Barra de agitación magnética poligonal de PTFE
Código de producto. 10264171
Click to view available options
Longitud (métrico):
5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4,5mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10264171
Marca: VITLAB™ 301697
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice una larga durabilidad y evite la desmagnetización de las barras de agitación magnéticas poligonales de PTFE Vitlab™ con un almacenamiento adecuado y no dejándolas caer sobre superficies duras (por ejemplo, acero).
  • Núcleo de AlNiCo V de imán permanente
  • La forma en ángulo da lugar a una turbulencia significativa
  • Consigue una mezcla eficaz, incluso a bajas velocidades de centrifugado
  • FTE
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para preparación, separación y concentración
Incluye Núcleo de AlNiCo V de imán permanente
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 10 mm
Material PTFE (politetrafluoroetileno)
Cantidad 10/Paq.
Forma Poligonal