Learn More
VITLAB™ Barra de agitación magnética poligonal de PTFE
Click to view available options
Longitud (métrico):
5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4,5mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Núcleo de AlNiCo V de imán permanente
- La forma en ángulo da lugar a una turbulencia significativa
- Consigue una mezcla eficaz, incluso a bajas velocidades de centrifugado
- FTE
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para preparación, separación y concentración |
| Incluye | Núcleo de AlNiCo V de imán permanente |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 40 mm |
| Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Forma | Poligonal |