Learn More
Cowie Technology™ Pinzas puntiagudas de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Puntiagudo |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Tipo de producto | Pinzas / tenazas de PTFE |
| Acabado | Suave |
| Altura del cuerpo (métrico) | 12 mm |
| Grosor | 12 |
| Anchura del cuerpo (métrico) | 25 mm |
| Anchura de la punta (métrico) | 11 mm |
| Mostrar más |