Learn More
Cowie Technology™ Pinzas puntiagudas de PTFE
Código de producto. 10292092 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10292092
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pinzas puntiagudas de PTFE Cowie Technology™ son inertes a prácticamente todos los reactivos químicos y completamente no contaminantes.
  • Químicamente inertes
  • No contaminante
  • Se puede utilizar a 280 °C
  • Fabricadas con materiales de PTFE virgen con aprobaciones de FDA y USP Clase VI
Especificaciones
Estilo de punta Puntiagudo
N.° por paquete 1 unidad
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud (métrico) 100 mm
Tipo de producto Pinzas / tenazas de PTFE
Acabado Suave
Altura del cuerpo (métrico) 8 mm
Grosor 8
Anchura del cuerpo (métrico) 20 mm
Anchura de la punta (métrico) 10 mm
Grosor de la punta (métrico) 2 mm
Dimensiones (L x An) 100 x 20 mm
Anchura (métrico) 20 mm
Modelo Rígida