Learn More
Fisherbrand™ Sonda de temperatura de resistencia al platino PTFE, 9mm de diámetro
Código de producto. 16226111 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
500 x 9 mm
600 x 9 mm
700 x 9 mm
900 x 9 mm
Longitud (métrico):
1 m (cable)
2 m (cable)
3 m (cable)
4 m (cable)
5 m (cable)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Longitud (métrico) unitSize
16226111 600 x 9 mm 1 m (cable) cada uno
16286101 500 x 9 mm 2 m (cable) cada uno
16296101 500 x 9 mm 3 m (cable) cada uno
16206111 500 x 9 mm 4 m (cable) cada uno
16216111 500 x 9 mm 5 m (cable) cada uno
16236111 600 x 9 mm 2 m (cable) cada uno
16246111 600 x 9 mm 3 m (cable) cada uno
16256111 600 x 9 mm 4 m (cable) cada uno
16266111 600 x 9 mm 5 m (cable) cada uno
16276111 700 x 9 mm 2 m (cable) cada uno
16286111 700 x 9 mm 3 m (cable) cada uno
16296111 700 x 9 mm 4 m (cable) cada uno
16206121 700 x 9 mm 5 m (cable) cada uno
16216121 900 x 9 mm 1 m (cable) cada uno
16226121 900 x 9 mm 2 m (cable) cada uno
16236121 900 x 9 mm 3 m (cable) cada uno
16246121 900 x 9 mm 4 m (cable) cada uno
16256121 900 x 9 mm 5 m (cable) cada uno
18 options
Código de producto. 16226111
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las sondas de temperatura de resistencia al platino de PTFE Fisherbrand™ combinan las propiedades excepcionales de PTFE con la fiabilidad y precisión de la termometría de resistencia al platino. Todos los componentes están completamente encapsulados en PTFE puro. El cuerpo tiene un núcleo de acero inoxidable para obtener rigidez, pero puede doblarse.
  • Sensor: PRT100 clase A. TCR = 3850 ppm/°C.
  • Cable: 4 cables; 2 rojos, 2 blancos, PFA aislado con revestimiento de PFA blanco
  • Cable fundido en el cuerpo
  • Respuesta: 50 %, 6-14 segundos.
  • Con casquillo a presión
  • Se suministra sin enchufe
  • Inerte y no contaminante
  • Resistente a la presión
  • Intervalo de temperatura de -180 °C a +280 °C.
Especificaciones
Descripción Sonda de temperatura con resistencia al platino de PTFE Fisherbrand™
Material PTFE con sensor PRT100
Cantidad 1
Tipos de sensores PRT100 clase A. TCR = 3850 ppmC
Tiempo de respuesta 50 %, de 6 a 14 s
Intervalo de temperatura (métrico) De -180 °C a +280 °C
Dimensiones (L x An) 600 x 9 mm
Longitud (métrico) 1 m (cable)
Anchura (métrico) 9 mm