Learn More
Fisherbrand™ Sonda de temperatura de resistencia al platino PTFE, 9mm de diámetro
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Sensor: PRT100 clase A. TCR = 3850 ppm/°C.
- Cable: 4 cables; 2 rojos, 2 blancos, PFA aislado con revestimiento de PFA blanco
- Cable fundido en el cuerpo
- Respuesta: 50 %, 6-14 segundos.
- Con casquillo a presión
- Se suministra sin enchufe
- Inerte y no contaminante
- Resistente a la presión
- Intervalo de temperatura de -180 °C a +280 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sonda de temperatura con resistencia al platino de PTFE Fisherbrand™ |
| Material | PTFE con sensor PRT100 |
| Cantidad | 1 |
| Tipos de sensores | PRT100 clase A. TCR = 3850 ppmC |
| Tiempo de respuesta | 50 %, de 6 a 14 s |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -180 °C a +280 °C |
| Dimensiones (L x An) | 500 x 9 mm |
| Longitud (métrico) | 5 m (cable) |
| Anchura (métrico) | 9 mm |