Learn More
Fisherbrand™ Sonda de temperatura de resistencia al platino PTFE, 8mm de diámetro
Código de producto. 16246091 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
200 x 8 mm
300 x 8 mm
400 x 8 mm
Longitud (métrico):
1 m (cable)
2 m (cable)
3 m (cable)
4 m (cable)
5 m (cable)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Longitud (métrico) unitSize
16246091 200 x 8 mm 5 m (cable) cada uno
16206091 200 x 8 mm 1 m (cable) cada uno
16216091 200 x 8 mm 2 m (cable) cada uno
16226091 200 x 8 mm 3 m (cable) cada uno
16236091 200 x 8 mm 4 m (cable) cada uno
16256091 300 x 8 mm 2 m (cable) cada uno
16266091 300 x 8 mm 3 m (cable) cada uno
16276091 300 x 8 mm 4 m (cable) cada uno
16286091 300 x 8 mm 5 m (cable) cada uno
16246101 400 x 8 mm 2 m (cable) cada uno
16256101 400 x 8 mm 3 m (cable) cada uno
16266101 400 x 8 mm 4 m (cable) cada uno
16276101 400 x 8 mm 5 m (cable) cada uno
13 options
Código de producto. 16246091
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las sondas de temperatura de resistencia al platino de PTFE Fisherbrand™ combinan las propiedades excepcionales de PTFE con la fiabilidad y precisión de la termometría de resistencia al platino. Todos los componentes están completamente encapsulados en PTFE puro. El cuerpo tiene un núcleo de acero inoxidable para obtener rigidez, pero puede doblarse.
  • Sensor: PRT100 clase A. TCR = 3850 ppm/°C.
  • Cable: 4 cables; 2 rojos, 2 blancos, PFA aislado con revestimiento de PFA blanco
  • Cable fundido en el cuerpo
  • Respuesta: 50 %, 6-14 segundos.
  • Con casquillo a presión
  • Se suministra sin enchufe
  • Inerte y no contaminante
  • Resistente a la presión
  • Intervalo de temperatura de -180 °C a +280 °C.
Especificaciones
Descripción Sonda de temperatura con resistencia al platino de PTFE Fisherbrand™
Material PTFE con sensor PRT100
Cantidad 1
Tipos de sensores PRT100 clase A. TCR = 3850 ppmC
Tiempo de respuesta 50 %, de 6 a 14 s
Intervalo de temperatura (métrico) De -180 °C a +280 °C
Dimensiones (L x An) 200 x 8 mm
Longitud (métrico) 5 m (cable)
Anchura (métrico) 8 mm