Learn More
Fisherbrand™ Sonda de inmersión total de platino y PTFE con cable de 1 m
Tienda Fisherbrand ProductosSpecifications
Specifications
| Tipo | Sonda, PTFE con resistencia al platino |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Material | PTFE con núcleo de acero inoxidable |
| Tipos de sensores | PRT100 Clase A. TCR = 3850 ppm/grado Celsius |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de temperaturas |
| Para utilizar con (equipo) | Soportes de sonda y conectores de compresión de PTFE |
| Tiempo de respuesta | 50 %, de 6 a 14 s |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -180 °C a +280 °C |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Anchura (métrico) | 8 mm |
| Show More |