Learn More
Fisherbrand™ Sonda de inmersión total de platino y PTFE con cable de 1 m
Código de producto. 11722464 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11722464 200 mm cada uno
11752464 500 mm cada uno
11762464 700 mm cada uno
11712464 100 mm cada uno
11742464 400 mm cada uno
11732464 300 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11722464
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Inerte a prácticamente todos los reactivos químicos. La sonda de termopar de PTFE tipo K de Fisherbrand™ combina las excelentes propiedades del PTFE con la precisión y fiabilidad de la resistencia al platino y la termometría de termopar.
  • No contaminantes
  • Impermeable a la difusión química a alta presión
  • Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento, de -180 a +300 °C
  • Excelentes propiedades de aislamiento eléctrico
  • Probado individualmente
Especificaciones
Tipo Sonda, PTFE con resistencia al platino
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Material PTFE con núcleo de acero inoxidable
Tipos de sensores PRT100 Clase A. TCR = 3850 ppm/grado Celsius
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperaturas
Para utilizar con (equipo) Soportes de sonda y conectores de compresión de PTFE
Tiempo de respuesta 50 %, de 6 a 14 s
Intervalo de temperatura (métrico) De -180 °C a +280 °C
Longitud (métrico) 200 mm
Anchura (métrico) 7 mm
Peso con embalaje (métrico) 70 g