Descripción
Los ejes de PTFE tienen un eje de transmisión reforzado con acero encapsulado completamente de PTFE.
- Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
- Fácil de limpiar.
- Evita la contaminación cruzada
- A prueba de rotura.
- Sin rasguños
- Se usa a temperaturas de hasta aproximadamente 280 °C
- Los modelos de eje expuesto (EX) se fabrican con núcleo de acero inoxidable con un extremo expuesto para una fijación más rígida el accionamiento del mandril
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Palas agitadoras de PTFE |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezcla |
| Longitud (métrico) | 1000 mm (EX) |
| Cantidad | 1 unidad |
| Temperatura (métrico) | -200°C a +280°C |
| Tipo | Agitador de eje de PTFE Eje plano para hojas de PTFE y agitador de eje de PTFE Extremo expuesto. |