Learn More
Fisherbrand™ Eje de agitación plano de PTFE para palas
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los ejes de PTFE tienen un eje de transmisión reforzado con acero encapsulado completamente de PTFE.
- Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
- Fácil de limpiar.
- Evita la contaminación cruzada
- A prueba de rotura.
- Sin rasguños
- Se usa a temperaturas de hasta aproximadamente 280 °C
- Los modelos de eje expuesto (EX) se fabrican con núcleo de acero inoxidable con un extremo expuesto para una fijación más rígida el accionamiento del mandril
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (métrico) | 6 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Palas agitadoras de PTFE |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezcla |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Temperatura (métrico) | -200°C a +280°C |
| Tipo | Agitador de eje plano de PTFE para palas de PTFE |