Learn More
Bohlender™ Juntas de una cara de PTFE
Código de producto. p-7158917
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
16 mm
22 mm
29 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10073531
Marca: Bohlender™ H97504
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una excelente opción de junta para tapones de rosca Bohlender con abertura.
  • Resistentes a la temperatura de desde los −60 °C a los +230 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA.
  • Anillo de silicona con arandela de PTFE
  • Después del montaje, el producto solo se expone al PTFE
  • Se suministra en paquetes de 10
  • Disponible para una amplia gama de tamaños de rosca y diámetros de tubo
Especificaciones
Color Blanco
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Para utilizar con (aplicación) Proporcionan un cierre seguro
Para utilizar con (equipo) Tubos con diám. de 5,5 a 6,5 mm
Longitud (métrico) 4,5 mm
Cantidad 10/Paq.
Tamaño (métrico) GL 18
Diámetro exterior (métrico) 16 mm
Material PTFE, silicona
Tipo Junta de una cara