Learn More
Junta tórica de PTFE SVL™ Rotulex™ para junta esférica
Código de producto. 12136230
Change view
Click to view available options
Tamaño de orificio:
5mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de orificio unitSize
12136230 5mm cada uno
12156230 20 mm cada uno
12099022 25 mm cada uno
12009032 40 mm cada uno
10676475 9 mm cada uno
12505007 15 mm cada uno
6 options
Código de producto. 12136230
Marca: SVL RO13
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece una unión esférica sin grasa. La junta tórica de PTFE Rotulex™ para unión esférica es muy resistente a la corrosión química. Se puede utilizar a temperaturas de hasta 200 °C. La junta tórica recubierta de PTFE encaja en un empalme hembra que se puede retener junto con un clip de metal accionado por resorte.
  • Ofrece una junta esférica «sin grasa»
  • La vía de PTFE es altamente resistente a la corrosión química
  • Se pueden usar a temperaturas de hasta 200 °C
  • La junta tórica cubierta de PTFE encaja en una junta de copa hembra
  • La junta se puede retener junto con una abrazadera metálica con resorte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de orificio 5mm
Para utilizar con (equipo) Junta de vidrio RM:RF13
Cantidad 1 unidad
Diámetro exterior (métrico) 8 mm (vástago) 13 mm (esférico)
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)