Learn More
Junta tórica de PTFE SVL™ Rotulex™ para junta esférica
Código de producto. 12099022
Click to view available options
Tamaño de orificio:
5mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12099022
Marca: SVL RO41
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrece una unión esférica sin grasa. La junta tórica de PTFE Rotulex™ para unión esférica es muy resistente a la corrosión química. Se puede utilizar a temperaturas de hasta 200 °C. La junta tórica recubierta de PTFE encaja en un empalme hembra que se puede retener junto con un clip de metal accionado por resorte.
  • Ofrece una junta esférica «sin grasa»
  • La vía de PTFE es altamente resistente a la corrosión química
  • Se pueden usar a temperaturas de hasta 200 °C
  • La junta tórica cubierta de PTFE encaja en una junta de copa hembra
  • La junta se puede retener junto con una abrazadera metálica con resorte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de orificio 25 mm
Para utilizar con (equipo) Junta de vidrio RM:RF41
Cantidad 1 unidad
Diámetro exterior (métrico) 28 mm (vástago) 41 mm (esférico)
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.