Learn More
Junta tórica de PTFE SVL™ Rotulex™ para junta esférica
Descripción
- Ofrece una junta esférica «sin grasa»
- La vía de PTFE es altamente resistente a la corrosión química
- Se pueden usar a temperaturas de hasta 200 °C
- La junta tórica cubierta de PTFE encaja en una junta de copa hembra
- La junta se puede retener junto con una abrazadera metálica con resorte
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de orificio | 9 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Junta de vidrio RM:RF19 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro exterior (métrico) | 12 mm (vástago) 19 mm (esférico) |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |